Läs mer
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent, Fisher Chemical™
Produktkod. 10142780 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
3 kg
5 kg
Unit Size:
500g
5kg
Product Code. 10142780
Brand: Fisher Chemical S/6600/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumsulfat vattenfritt, 99+%, extra rent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Smältpunkt 884°C
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Formel vikt 142.04g/mol
Förpackning Pulverburk av plast