Läs mer
Vattenfri natriumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 884°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dinatriumsulfat |
| Formel vikt | 142.04g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |