Läs mer
Vattenfri natriumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10192730 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10192730
Brand: Fisher Chemical S/6640/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Na2O4S
MDL-nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vikt 142.04g/mol
Förpackning Pulverburk av plast