Läs mer
Sodium sulfate decahydrate, 99%
Produktkod. p-7022789
Kvantitet:
1000 g
25,000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
25000g
5000g
Produktkod. 11457667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15702.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7727-73-3 | H20Na2O14S | 322.186 g/mol
Natriumsulfatdekahydrat används som ett laboratoriereagens för att fälla ut protein. Det används till stor del som fyllmedel i pulveriserade tvättmedel för hem. Det underlättar utjämning, minskar negativa laddningar på fibrer, vilket gör att färgämnet kan penetrera jämnt. Det undviker korrosion av rostfria kärl som används vid färgning. Det används också som laxermedel och ersätter effektivt läkemedlet paracetamol i kroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumsulfatdekahydrat används som laboratoriereagens för att fälla ut protein. Det används till stor del som fyllmedel i pulveriserade tvättmedel för hem. Det underlättar utjämning, minskar negativa laddningar på fibrer, vilket gör att färgämnet kan penetrera jämnt. Det undviker korrosion av rostfria kärl som används vid färgning. Det används också som laxermedel och ersätter effektivt läkemedlet paracetamol i kroppen.
Löslighet
Lösligt i vatten och glycerin. Olösligt i etanol och metanol.
Noter
Stabil. Inkompatibel med starka syror, aluminium och magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-73-3
Molekylformel H20Na2O14S
Molekylvikt (g/mol) 322.186
MDL-nummer MFCD00149189
InChI-nyckel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-namn dinatrium;sulfat;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate decahydrate
Smältpunkt ∼32°C
pH 5.2 to 8.0
Kvantitet 1000 g
Merck Index 14,8680
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol.
Formel vikt 322.19 (142.04 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 1.46
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.