Läs mer
Natriumsulfid Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15611820 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3kg
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15611820
Brand: Honeywell-Fluka 2080435G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
ACS-reagens,≥ 98,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-84-4
Molekylformel H18Na2O9S
Molekylvikt (g/mol) 240.17
MDL-nummer MFCD00149184
InChI-nyckel ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumnonahydratsulfandiid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfide Nonahydrate
Färg Färglös eller gul
Kvantitet 5 g
Linjär formel Na2S·9H2O
UN-nummer 1849
Formel vikt 240.18g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: disodium sulphide