Läs mer
Sodium tetraborate decahydrate, 99+%
Produktkod. p-7023102
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11493237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16176.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O
Det används i tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används i rengöringsmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används på samma sätt för att framställa buffertlösningar inom biokemi, som en brandhämmande, svampdödande förening, vid tillverkning av glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som ett förebud för andra borföreningar. Det smälta boraxbadet är användbart för karbidbeläggningsprocesser på metaller. Den används som en effektiv metallfri katalysator för Hetero-Michael-reaktioner i ett vattenhaltigt medium.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol och etanol. Olösligt i
syror Anmärkningar
Oförenligt med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraborate decahydrate
Smältpunkt 75°C
pH 9.24
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Löslighetsinformation Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Formel vikt 381.37 (201.22 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Densitet 1.73
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: borax
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt