Läs mer
Natriumtiosulfatkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122109 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15645240
Brand: Honeywell-Fluka 382001EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för 1 L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5
MDL-nummer MFCD00003499
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate concentrate
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel Na2O3S2
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Molekylvikt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vikt 158.11g/mol
Förpackning Ampull