Läs mer
Natriumtripolyfosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049233
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11366778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013440.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.86 g/mol
Natriumtripolyfosfat används i vattenavhärdning, kraftig tygtvätt, automatisk disk, rengöring av borrvätska och flytande fodertillskott för nötkreatur. Det används också som ett peptiseringsmedel, emulgeringsmedel, dispergeringsmedel och som stabilisator i väteperoxidlösning. Det fungerar som ett konserveringsmedel för skaldjur, kött, fjäderfä och djurfoder. Den finner tillämpning som ett polyanjontvärbindare i polysackaridbaserad läkemedelstillförsel. Vidare används det som tätningsmedel för läckande gårdsdammar och ett kalcium- och magnesiumkelatmedel. Utöver detta används den i keramik, lädergarvning, flamskyddsmedel, pappersmassa, pappersbeläggning, textilbearbetning, malmflotation, antikorrosionspigment och gummiproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-29-4
Molekylformel Na5O10P3
Molekylvikt (g/mol) 367.86
MDL-nummer MFCD00003514
InChI-nyckel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-namn pentanatrium;[oxido(fosfonatooxi)fosforyl]fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tripolyphosphate
Smältpunkt 622°C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,8697
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in methanol; Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formel vikt 367.91
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tripolyphosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Pentasodium triphosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.