Läs mer
Diversey Soft Care Sensitive
Storlek:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Förpackning:
Med pump
Beskrivning
- Biologiskt nedbrytbart och etiskt framställt
- Hudkompatibilitet testad (Plåstertest)
- Miljöcertifierad med Svanenmärkt
- Godkänd av Allergi- och Astmafonden
- Säker, snabb och effektiv handtvätt hjälper till att minska spridningen av bakterier
- Effektivt ytaktivt system säkerställer utmärkt borttagning av fett och annan smuts
- Vätmedel ger jämn applicering och enkel sköljning
- Minskad hudirritation och större hudkompatibilitet med en pH-balanserad formel
- Återfuktar händerna med mjukgörande mjukgörande medel, upprätthåller hudens hälsa för frekventa användare
- Gnider lätt på händerna och lämnar inga klibbiga rester
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mild tvål |
| Färg | Klart |
| Form | Vätska |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Storlek | 2 x 5 l |
| Sterilitet | Icke-steril |