Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomma ställ för användning med SoftFit-L Ladda om insatser och ladda om systemtorn
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8459010
För användning med (utrustning):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Kvantitet:
10 ställ/pk., 5 st/k.
8 Ställ/Pk., 4 Pks./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 11565484
Brand: Thermo Scientific™ 3704ER
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Vetenskaplig ™KONST SoftFit-L™ tomma ställ, när de används i kombination med SoftFit-L ladda torn och insatser, erbjuder ett miljövänligt förpackningsalternativ med mindre plastavfall än traditionella ställ. Kompatibel med ART SoftFit-L ladda om insatser och ladda om torn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell SoftFit L Rack
Kvantitet 10 ställ/pk., 5 st/k.
Produkttyp Pipetspetsställ
För användning med (utrustning) 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Produktlinje ART SoftFit