Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small inkuberad och kyld orbital skakapparat för bänk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17889484 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
11 x 14 tums plattform
11 x 14 tums plattform och självhäftande mattor
11 x 14 tums startsats för plattform och klämma
Produktkod. 17889484
Brand: Thermo Scientific™ SK2002CPKG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Solaris inkuberande och kylda skakapparater för bänk har en intuitiv pekskärm, programmerbarhet och stöd för flera språk. ​ Peltier-tekniken ger köldmediefri kylning med tyst drift.
Thermo Scientific Solaris inkuberande och kylda skakapparat för bänk kombinerar en ergonomisk design med viktiga funktionsförbättringar som Peltier-kyl, ett tätt elektroniskt system, programmerbar display och en lättrengjord plattformdesign.
Den trippel excentriska drivmekanismen, konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå, är byggd med beprövad teknik för att stödja tunga laster och alltid bibehålla konsekvent prestanda. Bältet är underhållsfritt och konstruerat för att hålla hela skakapparatens livslängd, och själva skakmekanismen levereras med en branschledande garanti.
Intuitiv pekskärm
  • Skapa, ladda ner och dela upp till 99 program över flera enheter för bättre effektivitet och reproducerbarhet i labbet
  • Fullfärgsskärm med pekskärm är lätt att läsa, vilket möjliggör tydlig överblick över hastighet, temperatur och körtider på avstånd
  • Användargränssnittet har 10 valfria språk
  • Inbyggd orbitalräknare hjälper till att konvertera protokoll designade med olika banor och uppskatta den inställda hastigheten som behövs för att få liknande resultat
Effektiv och pålitlig drift
  • Tillförlitlig, kraftig trippelexcentrisk drivmekanism med tidsinställd eller kontinuerlig 24-timmarsdrift för jämn och enhetlig skakning av stora eller ojämna laster
  • Sensor för obalanserad last stoppar plattformens rörelse när överdriven vibration detekteras och visuella/hörbara larm signalerar tills tillståndet har korrigerats
  • Mjukstartsfunktion eliminerar plötsliga start och stopp, stänk av kärlets innehåll eller vätning av flaskans stängning
  • Marknadsledande garanti: 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Kompatibel med GLP/GMP-miljöer
  • Åtkomstkontroller och historisk övervakning av varningar, larm och interaktionsloggar för att ge större säkerhet och reproducerbarhet
  • USB- och Ethernet-anslutningar för övervakning och datautmatning
  • Förseglat elektroniksystem för att minimera partikelgenerering och minska kontaminering
  • Rundade hörn, plattformar som är lätta att ta bort och ett förseglat motor- och skakhölje skyddar drivmekanismen från skadligt spill, förenklar rengöring och kontrollerar kontaminering
Förbättrad användarupplevelse
  • Solaris inkuberande och kylda skakapparater för bänk använder köldmediefri, miljövänlig Peltier-kylning, som använder 58 % mindre energi jämfört med äldre modeller med traditionell kompressordesign
  • Ergonomiska handtag, lockgångjärn som inte är i vägen och stora lock i klar akryl ger enkel åtkomst till plattformen med mindre belastning på handleder och händer
  • Konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå och kompressorfri design
  • Kompatibel med ett brett utbud av klämmor, ställ, brickor och självhäftande mattor som kan rymma de flesta kärltyper (se manualen eller broschyren för artikelnummer rekommendationer om passform)
Garanti
Standardgarantin inkluderar 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 16 kg
Hastighetsintervall 15 till 525 ±rpm
Elektriska krav 100–240 V, 50/60 Hz
Spänning 100–240 V, 50/60 Hz
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Rotation Orbital
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 35 lb.
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat, UL (Kanada/USA) fil E311968, brittiskt märke
Mått (LxB) Plattform 12 x 14 tum
Mått (L x B x H) 27,6 x 14,2 x 18,1 tum
Modell Solaris SK2000 R
Visa Pekskärm
Inkluderar 11 x 14 tums startsats för plattform och klämma
Garanti och serviceerbjudande Standardgarantin inkluderar 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Kylt CFC-fri
Gröna funktioner Mindre farlig, energieffektiv