Läs mer
Brady™ Hänglås i massiv mässing
Höjd (metrisk) bygel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hänglås i mässing |
| Alternativt artikelnummer | MÄSSING HÄNGLÅS 39 MM SS SCHACKEL 38 MM 6PK |
| Färg | Krom |
| Material | Mässing |
| Beskrivning | Mässingshänglås |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.5 mm |
| Mått (L x B) | 39.00 x 83.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 83 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 38,0 mm |
| Material (bygel) | Stål |
| Visa mer |