Läs mer
Gilac™ Solid behållare med påsatt lock
Produktkod. 17998741
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 330 mm
600 x 400 x 246 mm
Produktkod. 17998741
Brand: Gilac™ G121002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid behållare med påsatt lock har ett gångjärnsanslutet lock för att bättre skydda innehållet utan risk att tappa locket. En idealisk behållare för transport av servis.
  • Rejäl behållare med gångjärnsanslutet lock för att bättre skydda innehållet.
  • Ingen risk att tappa locket.
  • Idealisk behållare för transport av servis.
  • Designad med släta sidor för enkel rengöring.
  • Ergonomiska integrerade handtag på alla fyra sidor.
  • Stapelbar behållare med vertikal förstärkning för större hållbarhet.
  • Kompatibel med 600 x 400 dockor för enkel transport.
  • Lättförslutna lock med sladd för att förhindra stöld.
Specifikationer
Typ Förvaringsväska
Material Polypropen
Färg Grå
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Förslutningstyp Gångjärnsfast lock
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 330 mm