Läs mer
Fisherbrand™ Solid PTFE omrörarstav
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Använd upp till 280 °C (540 °F) |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | PTFE |