Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12630862 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12630862
Brand: Ansell™ 37675060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att leverera optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikalieresistens är avgörande. Fullständigt återanvändbar, med en oöverträffad nötningsbeständighet, ger den enastående komfort för bäraren.
  • Omvänd pastillfinish förbättrar greppnivån ytterligare.
  • Längre längd (38 cm) än standard, utökar skyddet till handleden och området under underarmen
  • Flockat foder och flexibel nitrilfil erbjuder exceptionell komfort
  • Gauntlet stil
  • Återanvändbar
  • Latexfri
  • Beständig mot kemikalier och vätskeskydd
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Färg Green
Exteriör finish Jämna
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 6
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Flockades
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 37-675