Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Röda Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12425170 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12425170
Brand: Ansell™ 37900110BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger större styrka och överlägsen kemikalieresistens. Ansell SolvexTM 37-900 Series Red Nitrile Immersion Gloves sätter nya standarder för mekanisk prestanda, med oöverträffad nötnings- och punkteringsbeständighet - nästan dubbelt så stor som den nuvarande ledande nitrilen.
  • Överträffar alla befintliga nitriler i permeationstester
  • Varje handske är individuellt lufttryckstestad
  • Varje handske har genomgått ett täthetstest
  • ISO 9001 certifierad
  • Överlägsna säkerhetsstandarder för kemikaliehantering med hög risk
  • Idealisk för olje- och bensinraffinering, laboratorieanalys, rengöring och tryckeriindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Färg Red
Betyg för skärmotstånd Nivå - 0
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.0165 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 0.0165 in.
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Färg på handskemanschett Rött
Handske manschettstil Rak
Liner material Flockades
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Nötning, punktering och överlägsen kemikaliebeständighet
Serie 37-900