Läs mer
Cytiva Sonikerad DNA för hybridiseringsstudier
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Sonikerad kalvtymus DNA
Sonikerad laxsperma-DNA
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fragmenterat DNA med ett storleksintervall från 200-6000 nukleotider
- Renad genom fenolextraktion och frystorkad
- Testad för frånvaro av nukleas
- DNA isolerat från kalvtymus sonikeras för att fragmentera DNA till en genomsnittlig storlek på cirka 3000 bp
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Produkttyp | Sonikerad kalvtymus DNA |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | Hybridiseringsexperiment |