Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Cell Disruptor
Produkttyp:
Cellstörare med handhållen omvandlare
Cellstörare med traditionell omvandlare
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Det lättanvända gränssnittet tillåter övervakning av nyckelvariabler i processen, inklusive tid, effekt, energi, temperatur (kräver valfri temperatursond) och experimentframsteg.
- Bearbetar upp till 150 ml
- Tyst att använda utan ljudhölje
- Sann temperaturkontroll (kräver separat temperatursond)
- Kontinuerligt eller pulsat ultraljud
- Tids- eller energiläge med energipulsering
- Experimentets framstegsindikator
Certifikat
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Garanti
3 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cellstörare med handhållen omvandlare |
| Spänning | 240 V |
| Wattal | 150 W |
| Mått (L x B x H) | 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tum) |
| För användning med (applikation) | Provberedning, cellstörning, dispergering av nanopartiklar, blandning, homogenisering, DNA, cellys, proteinextraktion |
| Inkluderar | Strömförsörjning, 40 kHz omvandlare, 3,17 mm (0,125 tum) mikrospets, nätsladd, bruksanvisning, skiftnyckelset |
| Modell | SFX150 |
| Vikt (engelska) | 14 lb. |
| Vikt (metrisk) | 6.3 kg |