Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Cellstörare
Modell:
SFX250 med 0,5 tum Horn
SFX550 med 0,5 tum Horn
Spänning:
240 V
Wattal:
250 W
550 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lättanvänt gränssnitt möjliggör övervakning av nyckelvariabler i processen, inklusive tid, effekt, energi, temperatur (kräver valfri temperatursond) och experiment framsteg.
- Kontinuerligt eller pulsat ultraljud
- Högeffektiv, stativmonterbar omvandlare kräver ingen intern kylning
- Microtip-läget begränsar amplituden till 70 % för att förlänga verktygets livslängd
- Sann temperaturkontroll (kräver separat temperatursond)
- Tids- eller energiläge med energipulsering
- Experimentets framstegsindikator
- SFX250 bearbetar prover från 0,2 till 500 ml
- SFX550 bearbetar prover från 0,2 till 1000 ml
Certifikat
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cellstörare |
| Spänning | 240 V |
| Wattal | 250 W |
| Mått (L x B x H) | 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tum) |
| För användning med (applikation) | Provberedning, cellstörning, dispergering av nanopartiklar, blandning, homogenisering, DNA, cellys, proteinextraktion |
| Inkluderar | Strömförsörjning, 20 kHz omvandlare, 1,27 cm (0,5 tum) gängat horn, nätsladd, manual, skiftnyckelset |
| Modell | SFX250 med 0,5 tum Horn |
| Vikt (engelska) | 14 lb. |
| Vikt (metrisk) | 6.3 kg |