Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för Mach 1.6™ Centrifuger med 4-plats svängrotor och runda skopor
Produktkod. p-3139610 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
15 mL DIN
7 mL DIN
7 ml blod
Konisk
Mikrorör
Rörstorlek:
1,5/2 ml
15 ml
50 ml Falcon
7 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10469502
Brand: Thermo Scientific™ 75007577
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med fyrställs svängskoprotor 75-002-000 när den är utrustad med rund skopa 75-002-002
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta din rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 mL
För användning med (utrustning) 4-plats svängrotor med rund skopa
Rörstorlek 50 ml Falcon