Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifugeskopor för 4-platsers svängande skopor
Produktkod. 10638952 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1 x 250 mL
1 x 750 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10638952
Brand: Thermo Scientific™ 75006446
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Runda eller rektangulära skopor för användning med fyrplatssvingande skopor 75006445 och 75006434
Beställningsinfo
Sold individually; order correct quantity to equip rotor. Sealing lids sold separately. Accessory adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5 to 250mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Svängande skokrotor
Kapacitet 1 x 250 mL
Typ Svängande skoprotor
Beskrivning 150mL rektangulär hink