Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Beskrivning
Genomför fler experiment med hög kapacitet på kortare tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge. Spjutspetsteknologi kombinerar höghastighetsprestanda, mångsidig rotorkapacitet och ett kompakt fotavtryck. Denna ultracentrifug har utmärkt bearbetningskapacitet och provseparationsprestanda upp till 1 048 000 xg.
Höga hastigheter och låga K-faktorer:
- 150 000 rpm eller 120 000 rpm maximala varvtal med optimerad rotordesign ger kortare totala centrifugeringstider
Kompakt och personlig:
- Liten 0,53 kvm (5,7 kvm) fotavtryck för bekvämlighet i laboratoriet utan att ta upp värdefull golvyta
Tyst drift:
- Ljudnivåer under 45dBA; arbeta bredvid den utan att höra den springa
Mångsidig prestanda:
- Brett utbud av rotorer och rörvolymer som stöder en mängd olika provkrav
Robust tillförlitlighet
- Underhållsfritt borstlöst drivsystem och rotorobalansskydd garanterar pålitlig prestanda
Beställningsinformation:
För att ta itu med hela utbudet av applikationer för bearbetning av små volymer, Sorvall MX Plus rymmer rör från 0,2 till 30 ml med ett urval av rotorer såsom fast vinkel, svängande skopa och vertikala rotorer. Alla rotorer säljs separat.
Rekommenderas för:
- Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
- Cellulära organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
- Lipoproteiner
- Nanopartiklar
- Nukleinsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Hastighet | 120,000 rpm |
| Max. RCF | 770,460 x g |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Profil (acceleration/bromsning) | 9/9, broms av 9/9, broms av |
| Typ | Golvmodell centrifug |
| Kylt | Ja |
| Amperage | 6 A |
| Kontrollhastighetsnoggrannhet | ±50 rpm |
| Värmeeffekt | 0.7 kW |
| Höjd (engelska) Exteriör | 39,4 tum (Panel öppen), 33,5 tum. (Panel stängd) |
| Visa mer |