Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Produktkod. 15360935
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Beskrivning:
Sorvall MX 120 Plus Micro-Ultracentrifug
Sorvall MX 150 Plus Micro-Ultracentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15360935
Brand: Thermo Scientific™ 50135643
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Genomför fler experiment med hög kapacitet på kortare tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge.
Genomför fler experiment med hög kapacitet på kortare tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge. Spjutspetsteknologi kombinerar höghastighetsprestanda, mångsidig rotorkapacitet och ett kompakt fotavtryck. Denna ultracentrifug har utmärkt bearbetningskapacitet och provseparationsprestanda upp till 1 048 000 xg.
Höga hastigheter och låga K-faktorer:
  • 150 000 rpm eller 120 000 rpm maximala varvtal med optimerad rotordesign ger kortare totala centrifugeringstider
Kompakt och personlig:
  • Liten 0,53 kvm (5,7 kvm) fotavtryck för bekvämlighet i laboratoriet utan att ta upp värdefull golvyta
Tyst drift:
  • Ljudnivåer under 45dBA; arbeta bredvid den utan att höra den springa
Mångsidig prestanda:
  • Brett utbud av rotorer och rörvolymer som stöder en mängd olika provkrav
Robust tillförlitlighet
  • Underhållsfritt borstlöst drivsystem och rotorobalansskydd garanterar pålitlig prestanda
Beställningsinformation:
För att ta itu med hela utbudet av applikationer för bearbetning av små volymer, Sorvall MX Plus rymmer rör från 0,2 till 30 ml med ett urval av rotorer såsom fast vinkel, svängande skopa och vertikala rotorer. Alla rotorer säljs separat.
Rekommenderas för:
  • Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Cellulära organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
  • Lipoproteiner
  • Nanopartiklar
  • Nukleinsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 150,000 rpm
Max. RCF 1,048,680 x g
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Profil (acceleration/bromsning) 9/9, broms av 9/9, broms av
Typ Golvmodell centrifug
Kylt Ja
Amperage 6 A
Kontrollhastighetsnoggrannhet ±50 rpm
Värmeeffekt 0.7 kW
Höjd (engelska) Exteriör 39,4 tum (Panel öppen), 33,5 tum. (Panel stängd)
Höjd (metrisk) Exteriör 100 cm (panel öppen), 85 cm (panel stängd)
Bullernivå <45 dBA
Typ av kylsystem Solid-state termoelektrisk kylning
Bredd (engelska) Exteriör 17,3 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 44 cm
Djup (metrisk) Exteriör 49 cm
Beskrivning Sorvall MX 150 Plus Micro-Ultracentrifug
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Kapacitet 6 x 30 ml (med S50A-rotor) eller 4 x 7 ml (med S50-ST-rotor)
Fas Enkel
Mått (HWD) 39,4 (panel öppen)/33,5 (panel stängd) x 17,3 x 19,3 tum. (100 (panelen öppen)/(85 panelen stängd) x 44 x 49 cm)
Nettovikt 231 lb. (105 kg)
Programlagring 10, vardera med upp till 9 steg
Standarder cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Produktlinje Sorvall
Omgivningstemperatur Driftområde 5 °C till 35 °C