Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifugserie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15352177
Beskrivning:
Sorvall WX 100+ ULtracentrifug
Sorvall WX 80+ ULtracentrifug
Sorvall WX 90+ ULtracentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15352177
Brand: Thermo Scientific™ 75000090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Maximera utrymmet i ditt laboratorium med Thermo Scientifics lilla fotavtryck™ Sorvall™ WX+ ultracentrifugserien snurrar —upp till 100 000 rpm.
Maximera utrymmet i ditt laboratorium med Thermo Scientifics lilla fotavtryck™ Sorvall™ WX+ ultracentrifugserie. Dessa Sorvall WX+ ultracentrifuger, som snurrar upp till 100 000 rpm, levererar den hastighet och prestanda som krävs för dina högpresterande bearbetningsapplikationer. Plus lätt och utmattningsbeständig Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer som inte behöver reduceras över tid, och ett intuitivt, lättillgängligt pekskärmsgränssnitt och ovågtolerans för att påskynda körningsupplägget.
  • Tillgänglig i modellerna 80 000, 90 000 och 100 000 rpm, erbjuder RCF upp till 802 000 x g.
  • litet fotavtryck är idealiskt för laboratorium där utrymmet är begränsat, medan en låg däckhöjd (86,3 cm/ 33,9 tum) gör det enkelt att ladda och lossa rotorn
  • Non-bult down design förenklar installationen och flexibiliteten att flytta inom en anläggning
  • Självlåsande rotorsystem ger förtroende för att rotorn låses automatiskt och säkert
  • Intuitiv LCD-pekskärm i full färg gör drift och programmering enkel. Denna lättnavigerade grafiska display, placerad på framsidan av instrumentet, ger snabb åtkomst till alla funktioner och menyer.
  • Övervaka instrumentstatus från hela laboratoriet med Stat light, vår flerfärgade, programmerbara 47 cm långa LED-stång monterad på instrumentets framsida för enkel synlighet
  • Automatisk tubvågkompensation påskyndar provberedningen genom att tillåta visuell provvägning upp till 5 mm
Den omfattande rotorportföljen för Sorvall WX+ ultracentrifuge-serien stöder laboratorieware från mikrorör till 250 ml –flaskor, vilket ger applikationsflexibilitet allteftersom ditt ’laboratoriums forskningsfokus utvecklas.
Välj Fiberlite kolfiberrotorer för oöverträffad hållbarhet och hög prestanda.
  • Utmattningsmotstånd ger strukturell integritet, vilket eliminerar behovet av att minska eller begränsa hastigheten under rotorns livslängd
  • Korrosionsbeständig design skyddar mot skador på grund av fukt, kemikalier, alkaliska lösningar eller andra salter i laboratorieoratoriet
  • lätta rotorer förbättrar ergonomin för en säkrare arbetsmiljö och minimerar risken för skador på centrifugutrustningen
  • Reparerbar
  • Säker investering, med 15 års garanti†
Våra Sorvall WX+ ultracentrifuger optimerar ditt befintliga rotorlager genom att acceptera ultrarotorer från de flesta större tillverkare. Fråga din säljare för detaljer.
Komplettera ditt Sorvall WX+ ultracentrifugsystem med ett mångsidigt urval av ultracentrifugrör och skydda din investering med omfattande service- och supporterbjudanden.
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller din säljare för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 90,000 rpm
Max. RCF 692 149 x g (T-890 rotor)
Elektriska krav 208/240 V 50/60 Hz
Profil (acceleration/bromsning) 10/11 (10 och frigående)
Typ Golvmodell centrifug
Kylt Ja
Amperage 16/20 A
Kontrollhastighetsnoggrannhet ±2 rpm
Värmeeffekt 1 kW eller lägre
Höjd (engelska) Exteriör 34,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 88 cm
Längd (engelska) Exteriör 27,2 tum
Längd (metrisk) Exteriör 69 cm
Bullernivå 51 dBA (kör med inställd hastighet, under interna testförhållanden) uppmätt 1 m framför instrumentet
Typ av kylsystem Termomodulkylsystem (CFC/HCFC/HFC-fri), Solid-state termoelektrisk kylning (CFC-fri)
Bredd (engelska) Exteriör 31,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 79 cm
Beskrivning Sorvall WX 90+ ULtracentrifug
Certifikat och efterlevnad CE och cCSAus
Kapacitet 6 x 250 mL
Fas Enkel
Mått (HWD) 34,6 x 31,1 x 27,2 tum (88 x 79 x 69 cm)
Nettovikt 859.8 lb. (390 kg)
Programlagring 1 000 program med steg-körningar
Standarder CE och cCSAus
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Produktlinje Sorvall
Omgivningstemperatur Driftområde 10 °C till 30 °C
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall