Läs mer
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401-IS
Handla allt 3M Produkter
Batteritid:
18 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Intrinsically safe
- SPL, LMAX, LMIN, Peak, LEQ/LAVG, Elapsed Time
- Variable, user-selectable data logging intervals
- Rechargeable lithium battery
- Store numerous noise surveys in memory for download
- Removable Type/Class 1 microphone
- Class 1
- Multilingual user interface
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 18 timmar |
| Mått | 28.4 x 7.1 x 3.3 cm |
| Produkttyp | Sound Level Meter |
| För användning med (applikation) | Area Monitoring (Sound Level Meter) |