Läs mer
Cytiva SOURCE™ 15S kromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 10
Beskrivning
- Genomsnittlig partikelstorlek: 15 μm
- Ligand: sulfonatgrupp
- Matris: polystyren/divinylbensen
- pH-stabilitet arbetsområde: 2 till 13
- Finns i 10 ml och 50 ml flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 ml |
| Stabilitet | Stabil i vanliga jonbytesbuffertar |
| För användning med (applikation) | För högupplöst poleringsrening av proteiner, peptider och oligonukleotider |
| Förvaringskrav | 4 °C till 30 °C |
| Produkttyp | Källa 15 S Media |
| Flödeshastighet | 400 cm/Ho μr |
| Partikelstorlek | 15μ m |
| Höjd (engelska) Säng | 3,93 tum |
| Höjd (metrisk) Säng | 10 cm |
| Jonbytestyp | Stark katjonbytare |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SOURCE 15S, 50 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.