missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SP-D Antibody (1.7), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-41050JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SP-D Monoclonal antibody specifically detects SP-D in Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| SP-D | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| COLEC7collectin-7, collectin 7, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSPD, PSP-D, SFTP4pulmonary surfactant-associated protein D, SP-Dpulmonary surfactant apoprotein, surfactant protein D, surfactant, pulmonary-associated protein D, surfactant-associated protein, pulmonary 4 | |
| Purified porcine surfactant protein D | |
| 0.125 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 6441 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 1.7 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Pig | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering