Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Mediumväggigt precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diameter (metrisk) Yttre:
4,±9635 0,0068 mm
4,±9635 0,0070 mm
4,±9635 0,0071 mm
4,9635±0,0065 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0067 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Description
Includes
Tub och engångslock
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifications
Specifications
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 76μ m |
| Längd (metrisk) | 203,2 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,9635±0,0066 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.43±0.14 mm |
| Fältstyrka | 100 MHz |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.77 mm |
| Modell | 503-PS-8-5 |