Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Mediumväggigt precisions-NMR-rör
Produktkod. p-5165411 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diameter (metrisk) Yttre:
4,±9635 0,0068 mm
4,±9635 0,0070 mm
4,±9635 0,0071 mm
4,9635±0,0065 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0067 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15388778
Brand: Wilmad-LabGlass™ 661020575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Innehåller
Tube and disposable cap
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
  • 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Camber (metrisk) 51 μm
Koncentricitet (metrisk) 76 μm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Yttre 4,9635±0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 3.43±0.13 mm
Fältstyrka 100 MHz
Längd (engelska) 7 in.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.77 mm
Modell 503-PS-7-5