Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga ekonomi NMR-rör
Produktkod. 15359028 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Modell:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Fältstyrka:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15359028
Brand: Wilmad-LabGlass™ 667009585
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Designad för rutinmässig användning i alla NMR-spektrometrar, Wilmad Ekonomi NMR-rör passar garanterat tätt i vilken spinnerturbin som helst och har noll NMR-bakgrund
Manufactured in an ISO 9001:2008 USA facility
  • Best O.D. tolerance in the industry and a 30% thicker wall than any competitors' product
  • Camber and concentricity values listed are the Total Indicator Reading (TIR)
  • 100% visual and physical inspection ensures quality, including physical dimensions and surface defects
  • Made from borosilicate glass; meets ASTM E438 Type 1 Class B standard, recognized as N51A
  • Cooling/heating of these tubes may lead to breakage; for NMR experiments that involve cooling, heating, biological sample, multi-dimension, multi-nuclei or DNP techniques, refer to Wilmad Precision NMR Tubes
Specifikationer
Camber (metrisk) 3.8 μm
Koncentricitet (metrisk) 2.5 μm
Längd (metrisk) 203,2 mm
Material Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Yttre 4.947±0.019 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Fältstyrka 700 MHz
Längd (engelska) 8 in.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Modell WG-1242-8-5