Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för allmänna tillämpningar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Flaskstorlek:
10 mL
30 mL
Flaskfyllning:
Glasflaska/Glaspärlor
Plastflaska (2)/glaspärlor
Plastflaska/glaspärlor
Plastic Bottle (2)/Organic Liquid
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1.5 m
3 m
Description
Includes
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Requires
LR44 batteri
- Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
- Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
- Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
- Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifications
CE-märkning
Compliance
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifications
Specifications
| Flaskfyllning | Plastflaska/glaspärlor |
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Kalibreringspunkter | 0° , 50 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt. |
| För användning med (applikation) | Temperaturkalibrering och verifiering |
| Höjd (engelska) | 1,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderar | Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) |
| Längd (engelska) Kabel | 3.3 ft. |
| Längd (engelska) Sond | 1,2 tum |
| Show More |