Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för allmänna tillämpningar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Flaskstorlek:
10 ml
30 ml
Flaskfyllning:
Glasflaska/Glaspärlor
Plastflaska (2)/Organisk vätska
Plastflaska (2)/glaspärlor
Plastflaska/glaspärlor
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
Beskrivning
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
AAA (2) batteri
- Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
- Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
- Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
- Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Plastflaska (2)/glaspärlor |
| Flaskstorlek | 30 ml |
| Kalibreringspunkter | 0° , 50 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt. |
| För användning med (applikation) | Temperaturkalibrering och verifiering |
| Höjd (engelska) | 0,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Inkluderar | Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) |
| Längd (engelska) Kabel | 3.3 ft. |
| Längd (engelska) Sond | 1,2 tum |
| Visa mer |