Läs mer
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska verifieringstermometrar, kalibrerade för allmänna tillämpningar
Produktkod. 30193457 Handla allt SP Scienceware Produkter
Flaskstorlek:
10 mL
30 mL
Flaskfyllning:
Glasflaska/Glaspärlor
Plastflaska (2)/glaspärlor
Plastflaska/glaspärlor
Plastic Bottle (2)/Organic Liquid
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1.5 m
3 m
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Produktkod. 30193457
Brand: H-B Frio-Temp B607300000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar.
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
AAA batteri
Digitala termometrar verifierar provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar. Finns kalibrerad för specifika applikationer och utrustning.
  • Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No. 2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Flaskfyllning Glasflaska/Glaspärlor
Flaskstorlek 30 mL
Kalibreringspunkter 0° 100 °C
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering
Höjd (engelska) 4,3 tum
Höjd (metrisk) 110 mm
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (engelska) Kabel 9.8 ft.
Längd (engelska) Sond 3.1 in.
Längd (metrisk) kabel 3 m
Längd (metrisk) sond 79 mm
Sondtyp Vinklat rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C/° F
Bredd (engelska) 2,6 tum
Produkttyp Max/Min, High/Low Alarm, 10-Event Recording with Date/Time Stamp; 79mm (3.1 in.) Angled Stainless Steel / 3m (9.8 ft.) Coated; AAA battery required
Max. Temperatur (engelska) 392 °F
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +392 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +200 °C
Kalibrerad Allmän
För användning med (utrustning) Frysar, kylar, inkubatorer, ugnar
Noggrannhet ±0.5°C from −20° to 100°C
Otherwise ±1.5°C
Indelning 0,1°
Visa Elektronisk
Bredd (metrisk) 65 mm