Läs mer
Bel-Art™ Snabbsläpp pipett Pump™ III Pipettrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (utrustning):
2mL
10mL
25mL
Beskrivning
- Optimalt placerat tumhjul roterar lätt för precisionssugning eller dispensering, ner till en volym på en droppe i taget, —allt med ett avslappnat grepp
- Lättvikt
- Snabbfrigörande utlösare dispenserar hela pipettens innehåll
- Tumhjul kan också användas för att blåsa ut pipetten
- Självstabiliserande krage inuti silikonchucken håller glas- eller plastpipetter
- Resistent mot syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
- Demonteras lätt för rengöring
Beställningsinfo
Finns i tre volymer, varje färgkodad för enkel identifiering. Total längd, 171 mm (6,75 tum).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Serologisk pipett |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipetfyllare med snabb släppning |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Pipetter upp till 2 ml |
| För användning med (utrustning) | 2mL |
| Visa mer |