Läs mer
Bel-Art™ Snabbsläpp pipett Pump™ III Pipettrar
Produktkod. p-2908724 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (utrustning):
2mL
10mL
25mL
Material:
Nylon, PVC
Plast
Produktkod. 10292974
Brand: Bel-Art™ F379040002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb, exakt enhandsmanövrering
  • Optimalt placerat tumhjul roterar lätt för precisionssugning eller dispensering, ner till en volym på en droppe i taget, —allt med ett avslappnat grepp
  • Lättvikt
  • Snabbfrigörande utlösare dispenserar hela pipettens innehåll
  • Tumhjul kan också användas för att blåsa ut pipetten
  • Självstabiliserande krage inuti silikonchucken håller glas- eller plastpipetter
  • Resistent mot syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
  • Demonteras lätt för rengöring
Beställningsinfo
Finns i tre volymer, varje färgkodad för enkel identifiering. Total längd, 171 mm (6,75 tum).
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Serologisk pipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Plast
Modell Pipettpump III
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipetfyllare med snabb släppning
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Pipetter upp till 2 ml
För användning med (utrustning) 2mL
Motstånd Syror, alkalier och lösningsmedel
Längd (engelska) 6,75 tum.
Längd (metrisk) 171 mm