Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbara provrörsställ
Produktkod. 10646195 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Positioner:
21
24
40
60
90
Codice prodotto. 10646195
Marca: Bel Art™ F187450000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
  • Lämplig för användning i och utanför vattenbadet för att möta kraven från daglig laboratorieanvändning
  • Tyngre än vatten så ställningen förblir stabil när den är nedsänkt, även när den är omrörd
  • Förvara platt för att spara utrymme, men monteras snabbt och enkelt
  • Har rutnät med numrerade och bokstäverade rader för röridentifiering
  • Sammankopplade fötter underlättar enkel stapling
  • Kraftig polypropen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Runda ställ passar in i en 1000 ml bägare och inkluderar avtagbart, snäpphandtag för enkel återhämtning
  • Rektangulära ställ mäter 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tum) och har ändplattor för märkning
Specifica
Produkttyp Rörställ
Array 6 x 15
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller 10 till 13 mm rör
Material Polypropen
Positioner 90
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tum. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Längd (metrisk) 24.59 cm
Längd (engelska) 9,68 tum.
Bredd (metrisk) 10.4 cm
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato