Läs mer
Bel-Art™ Carboy av polypropen med tapp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
Beskrivning
- Robusta, FDA-klassade polypropenkolvar är 21 CFR 177.1520 kompatibla för direktkontakt med mat och dryck
- USP Klass VI certifierad för krav från bioteknik och läkemedelsindustrin
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Stora handtag för enkel transport
- Alla komponenter är ångautoklaverbara vid 121 °C (250 °F): vid autoklavering, grip inte in locktrådarna
- Skruvlocket på 83 mm inkluderar en inbyggd silikonpackning för positiv tätning
- Ingjuten propp accepterar valfri lättanvänd tapp och är placerad lågt på carboy för mer fullständig dränering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, 21CFR177.1520, FDA |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Gängad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För förvaring och dispensering av stora partier odlingsmedier, destillerat vatten och andra lösningar |
| Inkluderar | Two large handles, Spigot |
| Visa mer |