Läs mer
Bel Art™ Replica-Plate Tool och Ersättning Velveteen Squares
Produktkod. 10652163 Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Replica Plating Tool med 12 sterila vita sammetsrutor
Sammetsfärgade rutor, vita
Velveteen Squares
Produktkod. 10652163
Brand: Bel Art™ H378480001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Replika-plätering verktyg
Använd en låsring som fäster sterila sammetsrutor på en PVC-cylinder för enkel kontroll av pläteringsanordningen
Kan desinficeras mellan användning med en kort sköljning i 70 % etanol eller klorblekmedel
  • Aluminiumringen är 10,2 cm (4 tum) diameter; PVC-cylindern är 6,9 cm (2,75 tum) hög
  • För användning med 90 till 100 mm petriskålar
  • Innehåller 12 vita sammetsrutor
  • Ersättande sammetsrutor finns i vit (097182) eller svart (03421106)
  • Får inte autoklaveras
För att producera repliker vänds petriskålen som bär mikrobiella kolonier upp och ner och sänks ner på tygytan och lyfts sedan. En färsk steril näringsplatta sänks sedan ner på den sammetsfärgade ytan och lyfts, vilket lämnar en kopia av de ursprungliga kolonierna i den nya skålen.
Specifikationer
Diameter (engelska) Insida 6 tum
Diameter (metrisk) Insida 15.25 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Material Bomull
Sterilitet Sterila
Storlek Standard
Färg Vitt
Produkttyp Sammetsfärgade rutor, vita
För användning med (utrustning) Verktyg för replikering
Kvantitet 36
Förpackningstyp Förseglad påse
Bredd (metrisk) 15.24 cm