Läs mer
Bel Art™ Replica-Plate Tool och Ersättning Velveteen Squares
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Replica Plating Tool med 12 sterila vita sammetsrutor
Sammetsfärgade rutor, vita
Velveteen Squares
Beskrivning
Kräver
Replika-plätering verktyg
Kan desinficeras mellan användning med en kort sköljning i 70 % etanol eller klorblekmedel
- Aluminiumringen är 10,2 cm (4 tum) diameter; PVC-cylindern är 6,9 cm (2,75 tum) hög
- För användning med 90 till 100 mm petriskålar
- Innehåller 12 vita sammetsrutor
- Ersättande sammetsrutor finns i vit (097182) eller svart (03421106)
- Får inte autoklaveras
För att producera repliker vänds petriskålen som bär mikrobiella kolonier upp och ner och sänks ner på tygytan och lyfts sedan. En färsk steril näringsplatta sänks sedan ner på den sammetsfärgade ytan och lyfts, vilket lämnar en kopia av de ursprungliga kolonierna i den nya skålen.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Insida | 6 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 15.25 cm |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Material | Bomull |
| Sterilitet | Sterila |
| Storlek | Standard |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Sammetsfärgade rutor, vita |
| För användning med (utrustning) | Verktyg för replikering |
| Visa mer |