Läs mer
Bel Art™ Space-Saver exsickator
Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (engelska):
0,09 cu. ft.
0,20 cu. ft.
0,31 cu. ft.
Max. Spelrum ovanför plattan:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diameter (metrisk) Inre:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Beskrivning
- Stark och spricksäker med extra tunga väggar
- Platt kupol, genomskinlig polykarbonat topp maximerar invändigt spelrum och ger större inre volym
- Stor ribbad knopp för enkel lyft av toppen
- Inkluderar 0,32 cm (0,125 tum) tjock perforerad platta
- Engångs- eller återanvändbart torkmedel kan placeras på eller under perforerad platta
- Neopren O-ring säkerställer tät tätning till 0 °C utan behov av fett
- Vit polypropenbotten stöder glöddeglar på High Heat Minerit HD keramiska exsickatorplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar med vitt |
| Skåp stil | Toppladdning |
| Material | Polypropen, polykarbonat |
| Produkttyp | Torkskåp |
| För användning med (applikation) | Använd med engångs- eller återanvändbart torkmedel, ger maximalt invändigt utrymme för mer eller större innehåll utan att tränga ihop bänkskivan ytterligare, används för att konservera tunnskiktskromatografiplattor, torkade material |
| Max. Spelrum ovanför plattan | 19,7 cm |
| Volym (engelska) | 0,31 cu. ft. |
| Höjd (engelska) | 12 tum |
| Höjd (metrisk) | 31.1 cm |
| Diameter (engelska) Inre | 9,43 tum. |
| Visa mer |