Läs mer
Bel-Art™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen
Produktkod. p-4892123 Handla allt SP Scienceware Produkter
Bredd (engelska):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
Product Code. 12320679
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ H183860000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skyddar elektromekanisk och optisk utrustning från exponering för vibrationer. Premium vibrationsdämpande fästen underlättar optimal utrustningsanvändning.
Skyddar elektromekanisk och optisk utrustning från exponering för vibrationer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdämpande fästen underlättar optimal utrustningsanvändning.
  • Polerad yta motstår repor och kemiska angrepp 6,4 cm (2½ i.) tjocka plattformar
  • Gjuten av tät svart& vit terrazzo
  • Fyra Vibro-Absorber™ kuddar med neoprenfotstöd upp till 16 kg (35 lb)
  • Större storlek absorberar vibrationer ner till 13 Hz med en belastning på 16 kg (35 lb); mindre storlek absorberar vibrationer ner till 16 Hz. med en belastning på 16 kg (35 lb).
  • Med lättare belastningar kommer den lägsta dämpningsfrekvensen för båda storlekarna att öka till ett värde mellan 16 Hz. och 25 Hz
  • Fraktvikter: stor 39 kg (87 lb), liten 19 kg (42 lb)
Specifications
Produkttyp Vibrationsdämpande fäste
Färg Grå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 45 x 56 x 7.6 cm
Bredd (metrisk) 35 cm
Material Terrazo