Läs mer
Cole-Parmer™ Spade Tip Stainless Steel Tweezers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
10,07 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Flat |
| Längd (engelska) | 4.5 in. |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 10,07 cm |
| Produkttyp | Tweezers |
| Typ | Straight Tweezers |
| Sterilitet | Sterile |