Läs mer
BRAND™ Reserv lateral kran med nyckel
Handla allt Brand Produkter
Material:
Borsilikatglas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kranhus i sidled med byrettspets
- Utbytbar nyckel av PTFE eller borosilikatglas med fästanordning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Byrett |
| Material | PTFE |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Inkluderar | Retentionsenhet |
| Typ | Krannyckel |