Läs mer
Brady™ SPC™ Absorberande spillbrickor
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
40 l
60 l
Längd (metrisk):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
80,5 cm
Vikt (metrisk):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Beskrivning
- För absorbenter och spillkontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Svart |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Spillbricka |
| För användning med (applikation) | Dryckes- och livsmedelsbearbetning, kemi, hälsovård, tillverkning, läkemedel, laboratorium |
| Längd (engelska) | 15.748 tum. |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (engelska) | 23.622 tum. |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
| Visa mer |