Läs mer
asecos™ Speciella sorbenter Kuddar
Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
250,00 mm
460,00 mm
Beskrivning
- Mycket stark hållbarhet
- Lämplig för tung och långvarig användning
- Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
- Enastående absorptionsprestanda
- Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
- Ljus för mindre läckage och förebyggande
- Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Kraftig duk |
| Typ | Kemisk sorberande kudde |
| Längd (engelska) | 18,11 tum |
| Längd (metrisk) | 460.00 mm |
| Bredd (engelska) | 18,11 tum |
| Bredd (metrisk) | 460,00 mm |
| Vikt (engelska) | 11.02 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |