Läs mer
Brannan™ BS718 M50 hydrometer för petroleum
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Baume Range:
0,95 till 1 g/ml
0.6 to 0.65 g/mL
1 till 1,05 g/ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Skott laddat
- Längd 270 mm
- Underavdelningar 0,001 g/ml
- Noggrannhet± 0,0006 g/ml
- Kalibrerad vid 15 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Ökar | 0.001 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Innehåll och lagring | 15 °C |
| Material | Sodaglas |
| Typ av ballast | Stålskott |
| Baume Range | 1 till 1,05 g/ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur