Läs mer
Brannan™ BS718 M50 hydrometer för petroleum
Produktkod. p-8012965
Baume Range:
0,6 till 0,65 g/ml
0,95 till 1 g/ml
1 till 1,05 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12801478
Brand: Brannan™ 10/450/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
  • Shot loaded
  • Length 270 mm
  • Subdivisions 0.001 g/mL
  • Accuracy ±0.0006 g/mL
  • Calibrated at 15°C
Specifikationer
Kvantitet 1 Ea.
Typ Specific Gravity Hydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 270 mm
Innehåll och lagring 15°C
Baume Range 0,6 till 0,65 g/ml