Läs mer
Motic™ Provhållare, 2 objektglas
För användning med (utrustning):
BA310E Mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer två diabilder.
- Underlättar snabb och enkel undersökning med flera bilder.
- Ökar enklare snabb jämförelse av diabilder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provhållare |
| Enheten håller | 2 diabilder |
| För användning med (utrustning) | BA310E Mikroskop |