Läs mer
Duran™ Specimen Jars with Knobbed Lid
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
175 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- DURAN™ Specimen jar
- Ground-in knobbed lid
- Made of borosilicate glass
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 175 mL |
| Inkluderar | Ground Knobbed Lid |
| Material | Borosilicate Glass |
| Antal per förpackning | 10Pack |
| Förpackning | 10Pack |
| Kvantitet | 10Pack |
| Vikt (metrisk) | 0.31 kg |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 103 mm |
| Produkttyp | Specimen Jar |
| Visa mer |