Läs mer
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektrofotometer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
En ersättningslampa för SPECTRONIC 200
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 är standarden för robusta, lättanvända synliga spektrofotometrar för undervisningstillämpningar. Designad uttryckligen för undervisningslaboratoriet, den SPECTRONIC 200 spektrofotometer inkluderar ett löstagbart, tvättbart provfack som förenklar spillsanering och två kyvettställ för att hjälpa eleverna att organisera sina prover under mätningen. Med tusentals instrument installerade i undervisningslaboratorier sedan introduktionen SPECTRONIC 200 är den sanna efterträdaren till den legendariska Thermo Scientific SPECTRONIC 20 spektrofotometer.
SPECTRONIC 200 är en robust spektrofotometer som är enkel att använda och idealisk för rutintillämpningar. Inbyggd programvara, styrd från en intuitiv navigeringsknapp med hjälp av en fullfärgsskärm, ger funktioner över förväntan.
Robust, praktisk design
- Utan inre delar finns det inget som kan slitas ut
- Provfacket lyfts ut för enkel rengöring
- Polymerkonstruktionen motstår korrosion från sura eller oxiderande lösningar
- Navigeringsknapparna och skärmmenyerna är helt naturliga för alla moderna användare
- Kompakt fotavtryck sparar utrymme i ditt labb
- Kyvettställ på båda sidor av provfacket hjälper dig att hålla reda på prover
- Ingen dator eller seriekabel krävs; Koppla bara in den och du är redo att börja mäta
Det perfekta verktyget för rutinmässiga spektroskopiska mätningar
- Stor, ljus färg-LCD justeras till den perfekta vinkeln så att alla tekniker kan se
- Optiskt system med rumsljusimmunitet låter dig mäta höga provrör med locket öppet
- Analysläge låter dig programmera standardmetoder
- Screen-print-funktionen ger en permanent registrering av dina data
- Kvantitativ analys med antingen en faktor eller upp till fyra standarder ger förtroende
- Tillgänglig programvara Thermo Scientific VISION lite5, för din dator, styr instrumentet och ger alternativ för datamanipulering, lagring och utskrift av rapporter
Inte redo att skiljas från din gamla Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
- SPECTRONIC 200 kommer att emulera gränssnittet och kontrollerna på ditt gamla instrument för att sömlöst integreras i ditt laboratorium
VISION lite5-programvara— Volymprissättning börjar vid åtta exemplar och är tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektortyp | 2048-element CCD |
| Visa | Färggrafisk LCD, 320 x 240 pixlar |
| Ljuskälla | Volfram |
| Spektral bandbredd | ≤4 nm |
| Typ | Ersättningslampa |
| Spänning | 12 V |
| För användning med (applikation) | Provkoncentration |
| För användning med (utrustning) | SPECTRONIC 200 0200/XXXX till 5000/XXXX levererade nya före 1 juli 2013. |
| Fotometriskt område | 0,3 A till 2,5 A |
| Garanti | Nej |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.